Zinc-copper couple (∼1 - 3% Cu)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L09811.14 L09811.22
L09811.14EA 72.5 EUR InStock
L09811.14 L09811.22
Zinc-copper couple (∼1 - 3% Cu)
Zinc-copper couple
CAS No.: 53801-63-1 Molecular Formula: Zn/Cu Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 419-420° UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD00084851
Formel: CuZn
Melting Pt: 419…420 °C
MDL Number: MFCD00084851
CAS-Nummer: 53801-63-1
ADR: 4.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge