Brommethylmethylether tech. 90%, technical
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L09837.06
L09837.06EA 42.1 EUR InStock
L09837.06
Brommethylmethylether tech. 90%, technical
Brommethylmethylether
Purity: 90% CAS No.: 13057-17-5 Molecular Formula: BrCH2OCH3 Formula Weight: 124.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.4520-1.4600 Odour: Pungent Boiling Point: 86-87° Beilstein Reference: 1730853 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00000171
Formel: C₂H₅BrO
MW: 124.97 g/mol
Siedepunkt: 86…87 °C
Dichte: 1.531
Flash-Pt: 26 °C (78 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000171
CAS-Nummer: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge