5-Cyan-2-methylpyridin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L09875.03 L09875.06
L09875.03EA 29.5 EUR InStock
L09875.03 L09875.06
5-Cyan-2-methylpyridin ≥99%
5-Cyan-2-methylpyridin
Purity: 99% CAS No.: 3222-48-8 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 83-87° Boiling Point: 216-217° MDL No.: MFCD00038042
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 216…217 °C
Melting Pt: 83…87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038042
CAS-Nummer: 3222-48-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge