Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethyldibutylmalonat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


L09902.14
L09902.14EA 93.4 EUR InStock
L09902.14
Diethyldibutylmalonat ≥98%
Diethyldibutylmalonat
Purity: 98+% CAS No.: 596-75-8 Molecular Formula: C15H28O4 Formula Weight: 272.39 Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 150°/12mm MDL No.: MFCD00026842


Formel: C₁₅H₂₈O₄
Siedepunkt: 150 °C (12 mmHg)
Dichte: 0,950
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026842
CAS-Nummer: 596-75-8
EINECS: 209-890-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge