2-(Methylthio)nicotinsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L09920.09 L09920.04
L09920.09EA 33.7 EUR InStock
L09920.09 L09920.04
2-(Methylthio)nicotinsäure ≥98%
2-(Methylthio)nicotinsäure
Purity: 98+% CAS No.: 74470-23-8 Molecular Formula: C7H7NO2S Formula Weight: 169.20 Melting Point: 215-218° Beilstein Reference: 4391503
Formel: C₇H₇NO₂S
Melting Pt: 215…218 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010101
CAS-Nummer: 74470-23-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge