3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L10092.09 L10092.18
L10092.09EA 61.8 EUR InStock
L10092.09 L10092.18
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure ≥99%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 3919-74-2 Molecular Formula: C11H7ClFNO3 Formula Weight: 255.63 Melting Point: 201-203° Beilstein Reference: 806523
Formel: C₁₁H₇ClFNO₃
Melting Pt: 201…203 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055659
CAS-Nummer: 3919-74-2
EINECS: 223-486-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge