7-(Trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L10150.03 L10150.06 L10150.MD
L10150.03EA 137 EUR InStock
L10150.03 L10150.06 L10150.MD
7-(Trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin ≥97%
7-(Trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
Purity: 97% CAS No.: 450-62-4 Molecular Formula: C10H10F3N Formula Weight: 201.19 Melting Point: 30-34° Boiling Point: 135-140°/22mm MDL No.: MFCD00079784
Formel: C₁₀H₁₀F₃N
Siedepunkt: 135…140 °C (22 mmHg)
Melting Pt: 30…34 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079784
CAS-Nummer: 450-62-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge