Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bis(2-ethylhexyl)adipat ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L10195.14 L10195.22
L10195.14EA 33.6 EUR InStock
L10195.14 L10195.22
Bis(2-ethylhexyl)adipat ≥99%
Bis(2-ethylhexyl)adipat
Purity: 99% CAS No.: 103-23-1 Molecular Formula: C22H42O4 Formula Weight: 370.58 Flash Point: 196°(384°F) Refractive Index: 1.4470 Melting Point: -67° Boiling Point: 166-168°/1mm Beilstein Reference: 1803774 MDL No.: MFCD00009496


Formel: C₂₂H₄₂O₄
Siedepunkt: 166…168 °C (1 mmHg)
Melting Pt: –67 °C
Dichte: 0,990
Flash-Pt: 196 °C (384 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009496
CAS-Nummer: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge