Triethyl-4-phosphonobutyrat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L10488.09 L10488.04
L10488.09EA 117 EUR InStock
L10488.09 L10488.04
Triethyl-4-phosphonobutyrat ≥97%
Triethyl-4-phosphonobutyrat
Purity: 97% CAS No.: 2327-69-7 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Refractive Index: 1.4370 Boiling Point: 117-119°/0.4mm MDL No.: MFCD00015168
Formel: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252.25 g/mol
Siedepunkt: 117…119 °C (0.4 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015168
CAS-Nummer: 2327-69-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge