Ethyl-2-piperidincarboxylat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L10532.03 L10532.06 L10532.14
L10532.03EA 21 EUR InStock
L10532.03 L10532.06 L10532.14
Ethyl-2-piperidincarboxylat ≥98%
Ethyl-2-piperidincarboxylat
Purity: 98+% CAS No.: 15862-72-3 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4560 Boiling Point: 216-217° Beilstein Reference: 81694 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005980
Formel: C₈H₁₅NO₂
Siedepunkt: 216…217 °C
Dichte: 1,006
Flash-Pt: 46 °C (114 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005980
CAS-Nummer: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge