2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L10586.03 L10586.06
L10586.03EA 28.4 EUR InStock
L10586.03 L10586.06
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Purity: 98% CAS No.: 1743-86-8 Molecular Formula: C8H4F3NS Formula Weight: 203.19 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5660 Odour: Pungent Boiling Point: 216° Beilstein Reference: 2693552 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00039644
Formel: C₈H₄F₃NS
MW: 203.19 g/mol
Siedepunkt: 216 °C
Dichte: 1.346
Flash-Pt: 105 °C (221 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039644
CAS-Nummer: 1743-86-8
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge