trans-5-Decen ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L10689.06 L10689.03
L10689.06EA 124 EUR InStock
L10689.06 L10689.03
trans-5-Decen ≥97%
trans-5-Decen
Purity: 97% CAS No.: 7433-56-9 Molecular Formula: C10H20 Formula Weight: 140.27 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4240 Boiling Point: 171-172° Beilstein Reference: 1719487 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009508
Formel: C₁₀H₂₀
Siedepunkt: 171…172 °C
Melting Pt: –73 °C
Dichte: 0,740
Flash-Pt: 46 °C (114 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009508
CAS-Nummer: 7433-56-9
EINECS: 231-080-7
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge