2-Indanylacetic acid 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L10700.03 L10700.06
L10700.03EA 96 EUR InStock
L10700.03 L10700.06
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 37868-26-1 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 91-93° Beilstein Reference: 2616409 MDL No.: MFCD00082653
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22 g/mol
Melting Pt: 91…93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082653
CAS-Nummer: 37868-26-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge