Hexafluoraceton Trihydrat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L10777.06 L10777.14 L10777.22 AB173127.0025
L10777.06EA 40.4 EUR InStock
L10777.06 L10777.14 L10777.22 ABCRAB173127.0025
Hexafluoraceton Trihydrat ≥98%
Hexafluoraceton Trihydrat
Purity: 98% CAS No.: 34202-69-2 Molecular Formula: C3F6O.3H2O Formula Weight: 220.07 (166.02anhy) Refractive Index: 1.3190 Melting Point: 18-21° Boiling Point: 105-106° Beilstein Reference: 607236 UN No.: 2552 MDL No.: MFCD00149061
Formel: C₃F₆O·3H₂O
Siedepunkt: 105…106 °C
Melting Pt: 18…21 °C
Dichte: 1,579
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149061
CAS-Nummer: 34202-69-2
EINECS: 211-676-3
UN: 2552
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge