Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Chlor-2-methylphenylisocyanat ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L10802.03 L10802.06
L10802.03EA 25.6 EUR InStock
L10802.03 L10802.06
3-Chlor-2-methylphenylisocyanat ≥99%
3-Chlor-2-methylphenylisocyanat
Purity: 99% CAS No.: 40397-90-8 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 94-95°/9mm Beilstein Reference: 2691111 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00037036


Formel: C₈H₆ClNO
MW: 167.59 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (9 mmHg)
Dichte: 1.247
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00037036
CAS-Nummer: 40397-90-8
ADR: 6.1 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge