Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methoxyethylisothiocyanat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L10839.06 L10839.03
L10839.06EA 94.3 EUR InStock
L10839.06 L10839.03
2-Methoxyethylisothiocyanat ≥98%
2-Methoxyethylisothiocyanat
Purity: 98+% CAS No.: 38663-85-3 Molecular Formula: CH3O(CH2)2NCS Formula Weight: 117.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5120 Boiling Point: 88-92°/24mm Beilstein Reference: 773990 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041126


Formel: C₄H₇NOS
Siedepunkt: 88…92 °C (24 mmHg)
Dichte: 1,080
Flash-Pt: 66 °C (150 °F)
MDL Number: MFCD00041126
CAS-Nummer: 38663-85-3
EINECS: 254-070-4
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge