Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-2,2-dimethylacetoacetate 99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


L10917.03 L10917.06
L10917.03EA 39.5 EUR InStock
L10917.03 L10917.06
Methyl-2,2-dimethylacetoacetate 99%
Methyl-2,2-dimethylacetoacetate
Purity: 99% CAS No.: 38923-57-8 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Refractive Index: 1.4205 Boiling Point: 72-74°/15mm Beilstein Reference: 1753940 MDL No.: MFCD00026232


Formel: C₇H₁₂O₃
Siedepunkt: 72…74 °C (15 mmHg)
Dichte: 0,999
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026232
CAS-Nummer: 38923-57-8
EINECS: 254-189-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge