Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Thymolphthalein complexon

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


L10962.03 L10962.06
L10962.03EA 31.2 EUR InStock
L10962.03 L10962.06
Thymolphthalein complexon
Thymolphthalein complexon
CAS No.: 1913-93-5 Molecular Formula: C38H44N2O12 Formula Weight: 720.78 Beilstein Reference: 1339087 MDL No.: MFCD00001619


Formel: C₃₈H₄₄N₂O₁₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001619
CAS-Nummer: 1913-93-5
EINECS: 217-627-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge