2-Amino-5-methylthiazol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L11039.06
L11039.06EA 22.5 EUR InStock
L11039.06
2-Amino-5-methylthiazol ≥98%
2-Amino-5-methylthiazole
Purity: 98+% CAS No.: 7305-71-7 Molecular Formula: C4H6N2S Formula Weight: 114.17 Odour: Recognizable Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 109603 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00078317
Formel: C₄H₆N₂S
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 95…98 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078317
CAS-Nummer: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge