Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L11125.09 L11125.18
L11125.09EA 48.9 EUR InStock
L11125.09 L11125.18
Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat 98%
Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
Purity: 98% CAS No.: 5900-58-3 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 Melting Point: 66-68° Beilstein Reference: 1072895
Formel: C₈H₈ClNO₂
Melting Pt: 66…68 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017568
CAS-Nummer: 5900-58-3
EINECS: 227-593-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge