Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L11156.06 L11156.14 L11156.03
L11156.06EA 59.8 EUR InStock
L11156.06 L11156.14 L11156.03
α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat ≥97%
α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 2285-12-3 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4755 Odour: Pungent Boiling Point: 74-75°/40mm Beilstein Reference: 977056 UN No.: 2285 MDL No.: MFCD00002008


Formel: C₈H₄F₃NO
Siedepunkt: 74…75 °C (40 mmHg)
Dichte: 1,238
Flash-Pt: 58 °C (136 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002008
CAS-Nummer: 2285-12-3
EINECS: 218-925-5
UN: 2285
ADR: 6.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge