2-Amino-4-methoxybenzothiazol 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L11358.03 L11358.06 L11358.14
L11358.03EA 40.4 EUR InStock
L11358.03 L11358.06 L11358.14
2-Amino-4-methoxybenzothiazol 97%
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 5464-79-9 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Melting Point: 153-159° Beilstein Reference: 141363
Formel: C₈H₈N₂OS
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 153…159 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005792
CAS-Nummer: 5464-79-9
EINECS: 226-763-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge