Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L11449.06 L11449.03
L11449.06EA 73.4 EUR InStock
L11449.06 L11449.03
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Purity: 98+% CAS No.: 5856-62-2 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4525 Odour: Amine-like pH: 11.1 Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 1718930 Optical Rotation: +12° (c=2 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064418


Formel: C₄H₁₁NO
Siedepunkt: 176…178 °C
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 0,947
Flash-Pt: 89 °C (192 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064418
CAS-Nummer: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge