4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-on 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L11457.14 L11457.22
L11457.14EA 59.7 EUR InStock
L11457.14 L11457.22
4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-on 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Purity: 98% CAS No.: 675-10-5 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: ca 186° dec. Beilstein Reference: 113815 MDL No.: MFCD00006641
Formel: C₆H₆O₃
Melting Pt: ∼ 186 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006641
CAS-Nummer: 675-10-5
EINECS: 211-619-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge