Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Ethoxyphenylisocyanat ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L11509.06 L11509.14
L11509.06EA 40.3 EUR InStock
L11509.06 L11509.14
4-Ethoxyphenylisocyanat ≥97%
4-Ethoxyphenylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 32459-62-4 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 742647 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013877


Formel: C₉H₉NO₂
Siedepunkt: 235 °C
Dichte: 1,110
Flash-Pt: 105 °C (221 °F)
MDL Number: MFCD00013877
CAS-Nummer: 32459-62-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge