Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Vinylphenyl-acetat 95% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L11601.09 L11601.04
L11601.09EA 61.7 EUR InStock
L11601.09 L11601.04
4-Vinylphenyl-acetat 95% stabilisiert
4-Vinylphenyl-acetat
Purity: 95% CAS No.: 2628-16-2 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5380 Melting Point: 7-8° Boiling Point: 259-260° Beilstein Reference: 1862793 MDL No.: MFCD00075734


Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Siedepunkt: 259…260 °C
Melting Pt: 7…8 °C
Dichte: 1.060
Flash-Pt: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075734
CAS-Nummer: 2628-16-2
EINECS: 434-600-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge