3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L11646.06 L11646.14 L11646.03
L11646.06EA 52.2 EUR InStock
L11646.06 L11646.14 L11646.03
3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Purity: 98% CAS No.: 1840-19-3 Molecular Formula: C8H4F3NS Formula Weight: 203.19 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5547 Odour: Pungent Boiling Point: 208° Beilstein Reference: 781205 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004806
Formel: C₈H₄F₃NS
MW: 203.19 g/mol
Siedepunkt: 208 °C
Dichte: 1.335
Flash-Pt: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004806
CAS-Nummer: 1840-19-3
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge