1-Chlor-3,3-dimethylbutan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L11753.09 L11753.18
L11753.09EA 77.2 EUR InStock
L11753.09 L11753.18
1-Chlor-3,3-dimethylbutan ≥97%
1-Chloro-3,3-dimethylbutane
Purity: 97% CAS No.: 2855-08-5 Molecular Formula: C6H13Cl Formula Weight: 120.62 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 116-118° Beilstein Reference: 1731465 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00018980
Formel: C₆H₁₃Cl
Siedepunkt: 116…118 °C
Dichte: 0,867
Flash-Pt: 7 °C (44 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018980
CAS-Nummer: 2855-08-5
EINECS: 220-665-2
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge