Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

10-Undecen-1-ol 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


L11807.06 L11807.03
L11807.06EA 143 EUR InStock
L11807.06 L11807.03
10-Undecen-1-ol 96%
10-Undecin-1-ol
Purity: 96% CAS No.: 2774-84-7 Molecular Formula: HC≡C(CH2)9OH Formula Weight: 168.28 Refractive Index: 1.4565 Boiling Point: 110-111°/4mm MDL No.: MFCD00041675


Formel: C₁₁H₂₀O
Siedepunkt: 110…111 °C (4 mmHg)
Dichte: 0,873
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041675
CAS-Nummer: 2774-84-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge