EDTA Dikaliumsalz Dihydrat 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L11842.22 L11842.36
L11842.22EA 35.9 EUR InStock
L11842.22 L11842.36
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat 99%
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat
Purity: 99% CAS No.: 25102-12-9 Molecular Formula: C10H14K2N2O8.2H2O Formula Weight: 404.46 (368.43anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 272° dec. MDL No.: MFCD00150036
Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
MW: 404.46 g/mol
Melting Pt: ∼ 272 °C (Zers.)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge