Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-(2-Hydroxypropyl)Morpholin 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L11859.09 L11859.18
L11859.09EA 52.3 EUR InStock
L11859.09 L11859.18
N-(2-Hydroxypropyl)Morpholin 98%
N-(2-Hydroxypropyl)Morpholin
Purity: 98% CAS No.: 2109-66-2 Molecular Formula: C7H15NO2 Formula Weight: 145.20 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4635 Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 1443 MDL No.: MFCD00023378


Formel: C₇H₁₅NO₂
Siedepunkt: 218 °C
Dichte: 1,020
Flash-Pt: 92 °C (197 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023378
CAS-Nummer: 2109-66-2
EINECS: 218-298-8
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge