Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate 90%, tech.
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L11965.14 L11965.22
L11965.14EA 39 EUR InStock
L11965.14 L11965.22
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate 90%, tech.
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate
Purity: 90% CAS No.: 2491-71-6 Molecular Formula: C12H10N3NaO3S Formula Weight: 299.29 Beilstein Reference: 8098548 MDL No.: MFCD00035564
Formel: C₁₂H₁₁N₃O₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035564
CAS-Nummer: 2491-71-6
EINECS: 219-657-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge