Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L12044.06 L12044.14
L12044.06EA 68.6 EUR InStock
L12044.06 L12044.14
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98% stabilisiert
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate
Purity: 98% CAS No.: 355-93-1 Molecular Formula: C9H8F8O2 Formula Weight: 300.15 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.3600 Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 1801409 MDL No.: MFCD00039278


Formel: C₉H₈F₈O₂
Siedepunkt: 178…179 °C
Dichte: 1,432
Flash-Pt: 81 °C (177 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039278
CAS-Nummer: 355-93-1
EINECS: 206-596-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge