Propargyl-p-toluolsulfonat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L12075.09
L12075.09EA 78 EUR InStock
L12075.09
Propargyl-p-toluolsulfonat ≥97%
Propargyl-p-toluolsulfonat
Purity: 97% CAS No.: 6165-76-0 Molecular Formula: C10H10O3S Formula Weight: 210.25 Refractive Index: 1.5270 Boiling Point: 117-121°/0.3mm MDL No.: MFCD00078365
Formel: C₁₀H₁₀O₃S
Siedepunkt: 117…121 °C (0,3 mmHg)
Dichte: 1,220
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078365
CAS-Nummer: 6165-76-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge