3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L12147.09
L12147.09EA 43.3 EUR InStock
L12147.09
3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonylchlorid ≥97%
3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 23378-88-3 Molecular Formula: C6H3Cl3O3S Formula Weight: 261.51 Melting Point: 78-80° Beilstein Reference: 2940993 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007432
Formel: C₆H₃Cl₃O₃S
MW: 261.51 g/mol
Melting Pt: 78…80 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007432
CAS-Nummer: 23378-88-3
EINECS: 245-619-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge