Malonic acid dihydrazide 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L12270.06 L12270.14
L12270.06EA 69.8 EUR InStock
L12270.06 L12270.14
Malonic acid dihydrazide 99%
Malonic acid dihydrazide
Purity: 99% CAS No.: 3815-86-9 Molecular Formula: C3H8N4O2 Formula Weight: 132.12 Melting Point: 152-156° Beilstein Reference: 1072337 MDL No.: MFCD00041268
Formel: C₃H₈N₄O₂
Melting Pt: 152…156 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041268
CAS-Nummer: 3815-86-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge