Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Dimethylamino-2-propyne 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L12336.14 L12336.06
L12336.14EA 119 EUR InStock
L12336.14 L12336.06
1-Dimethylamino-2-propyne 98%
1-Dimethylamino-2-propyne
Purity: 98% CAS No.: 7223-38-3 Molecular Formula: HC≡CCH2N(CH3)2 Formula Weight: 83.13 Flash Point: -7°(19°F) Refractive Index: 1.4200 Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1071222 UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00008575


Formel: C₅H₉N
Siedepunkt: 80…81 °C
Dichte: 0,772
Flash-Pt: –7 °C (19 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008575
CAS-Nummer: 7223-38-3
EINECS: 230-620-9
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge