1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L12355.03 L12355.06
L12355.03EA 35 EUR InStock
L12355.03 L12355.06
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff ≥98%
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Purity: 98% CAS No.: 1736-72-7 Molecular Formula: C8H7F3N2S Formula Weight: 220.22 Odour: Odourless Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 2695479 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041189
Formel: C₈H₇F₃N₂S
MW: 220.22 g/mol
Melting Pt: 142…146 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041189
CAS-Nummer: 1736-72-7
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge