Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sodium hydrogen-L-tartrate, wasserfrei 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L12469.22 L12469.36 L12469.14
L12469.22EA 27.4 EUR InStock
L12469.22 L12469.36 L12469.14
Sodium hydrogen-L-tartrate, wasserfrei 98%
Sodium hydrogen-L-tartrate
Purity: 98% CAS No.: 526-94-3 Molecular Formula: C4H5NaO6 Formula Weight: 172.07 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 6099125 Optical Rotation: +24.5° (c=3 in water) MDL No.: MFCD00065393


Formel: C₄H₅NaO₆
Melting Pt: ∼ 243 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065393
CAS-Nummer: 526-94-3
EINECS: 208-400-9
Merck Index: 14,8589
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge