Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L12508.14 L12508.22
L12508.14EA 55 EUR InStock
L12508.14 L12508.22
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine 98%
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 7209-38-3 Molecular Formula: C10H24N4 Formula Weight: 200.33 Flash Point: 162°(323°F) Refractive Index: 1.5018 Melting Point: 14° Boiling Point: 150-152°/2mm Beilstein Reference: 111747 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00006161


Formel: C₁₀H₂₄N₄
Siedepunkt: 150…152 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 14 °C
Dichte: 0,973
Flash-Pt: 162 °C (323 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006161
CAS-Nummer: 7209-38-3
EINECS: 230-589-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge