α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L12576.03 L12576.06
L12576.03EA 34.2 EUR InStock
L12576.03 L12576.06
α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat ≥98%
α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 1548-13-6 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4710 Odour: Pungent Boiling Point: 91-94°/35mm Beilstein Reference: 881041 UN No.: 2285 MDL No.: MFCD00002028
Formel: C₈H₄F₃NO
Siedepunkt: 91…94 °C (35 mmHg)
Melting Pt: 58…59 °C
Dichte: 1,310
Flash-Pt: 70 °C (158 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002028
CAS-Nummer: 1548-13-6
EINECS: 216-284-6
UN: 2285
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge