Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4,6-Trimethylphenylisocyanat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L12611.06 L12611.03
L12611.06EA 60.5 EUR InStock
L12611.06 L12611.03
2,4,6-Trimethylphenylisocyanat ≥98%
2,4,6-Trimethylphenylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 2958-62-5 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 104°(219°F) Odour: Irritating Melting Point: 43-46° Boiling Point: 218-220° Beilstein Reference: 2085601 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00019909


Formel: C₁₀H₁₁NO
Siedepunkt: 218…220 °C
Melting Pt: 43…46 °C
Flash-Pt: 104 °C (219 °F)
MDL Number: MFCD00019909
CAS-Nummer: 2958-62-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge