Diacetin Gemisch aus Isomeren ∼50% remainder triacetin and monoacetin, tech.
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L12708.30 L12708.0B
L12708.30EA 36.9 EUR InStock
L12708.30 L12708.0B
Diacetin Gemisch aus Isomeren ∼50% remainder triacetin and monoacetin, tech.
Diacetin
CAS No.: 25395-31-7 Molecular Formula: C7H12O5 Formula Weight: 176.17 Flash Point: 141°(285°F) Refractive Index: 1.4440 Boiling Point: 250-280° dec. Beilstein Reference: 1706903 MDL No.: MFCD00008717
Formel: C₇H₁₂O₅
Siedepunkt: 250…280 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,190
Flash-Pt: 141 °C (285 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008717
CAS-Nummer: 25395-31-7
EINECS: 246-941-2
Merck Index: 14,2961
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge