1,2-Ethandithiol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L12865.14 L12865.22 L12865.36
L12865.14EA 26.5 EUR InStock
L12865.14 L12865.22 L12865.36
1,2-Ethandithiol ≥98%
1,2-Ethandithiol
Purity: 98+% CAS No.: 540-63-6 Molecular Formula: C2H6S2 Formula Weight: 94.20 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.5580 Odour: Stench Melting Point: -41° Boiling Point: 144-146° Beilstein Reference: 505946 Merck Reference: 14,3725 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00004892
Formel: C₂H₆S₂
Siedepunkt: 144…146 °C
Melting Pt: –41 °C
Dichte: 1,123
Flash-Pt: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004892
CAS-Nummer: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 3071
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3725
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge