3,5-Dibrom-p-toluidin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L13101.06 L13101.03
L13101.06EA 190 EUR InStock
L13101.06 L13101.03
3,5-Dibrom-p-toluidin ≥99%
3,5-Dibrom-p-toluidin
Purity: 99% CAS No.: 13194-73-5 Molecular Formula: C7H7Br2N Formula Weight: 264.96 Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 2639285
Formel: C₇H₇Br₂N
Melting Pt: 90…92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151806
CAS-Nummer: 13194-73-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge