4-Nitro-m-toluidin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L13112.06
L13112.06EA 74.9 EUR InStock
L13112.06
4-Nitro-m-toluidin ≥99%
4-Nitro-m-toluidin
Purity: 99% CAS No.: 611-05-2 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Odour: Characteristic Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 2209112 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00091833
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Melting Pt: 133…137 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00091833
CAS-Nummer: 611-05-2
EINECS: 210-247-8
UN: 2660
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge