Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bariummanganat tech. 90%, technische Qualität

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L13172.06 L13172.14
L13172.06EA 24.5 EUR InStock
L13172.06 L13172.14
Bariummanganat tech. 90%, technische Qualität
Barium manganate
Purity: 90% CAS No.: 7787-35-1 Molecular Formula: BaMnO4 Formula Weight: 256.28 Merck Reference: 14,981 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011514


Formel: BaMnO₄
Dichte: 4,850
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011514
CAS-Nummer: 7787-35-1
EINECS: 232-109-6
UN: 3087
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,981
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge