Boran-Pyridin-Komplex 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L13178.18
L13178.18EA 162 EUR InStock
L13178.18
Boran-Pyridin-Komplex 95%
Boranepyridine complex
Formel: C₅H₈BN
Siedepunkt: 65 °C (1 mmHg)
Dichte: 0,920
MDL Number: MFCD00012435
CAS-Nummer: 110-51-0
EINECS: 203-773-4
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge