Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L13356.18 L13356.30
L13356.18EA 37.4 EUR InStock
L13356.18 L13356.30
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide
Purity: 97% CAS No.: 95-31-8 Molecular Formula: C11H14N2S2 Formula Weight: 238.38 Flash Point: 165°(329°F) Melting Point: 105-110° Beilstein Reference: 158370 MDL No.: MFCD00022873


Formel: C₁₁H₁₄N₂S₂
Melting Pt: 105…110 °C
Dichte: 1,290
Flash-Pt: 165 °C (329 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022873
CAS-Nummer: 95-31-8
EINECS: 202-409-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge