Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L13446.AE L13446.AP L13446.0F
L13446.AEEA 24.2 EUR InStock
L13446.AE L13446.AP L13446.0F
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat ≥99%
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
Purity: 99% CAS No.: 112-15-2 Molecular Formula: CH3CO2(CH2CH2O)2C2H5 Formula Weight: 176.21 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -25° Boiling Point: 218-219° Beilstein Reference: 1764643 Merck Reference: 14,1800 MDL No.: MFCD00041928


Formel: C₈H₁₆O₄
MW: 176.21 g/mol
Siedepunkt: 218…219 °C
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 1.012
Flash-Pt: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041928
CAS-Nummer: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge